239806
Cyclopamine, V. californicum
InSolution, ≥97%, controls the biological activity of Sonic Hedgehog signaling pathway
Sinônimo(s):
InSolution Cyclopamine, V. californicum, Shh Signaling Antagonist I in EtOH
Ensaio
≥97% (NMR)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1)CCC2(C)C1=CCC3C2CC4=C(C)[C@@]5(O[C@@H](C[C@H](C)CN6)[C@@H]6[C@H]5C)CCC34
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Kim, S.K., and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Incardona, J.P., et al. 1998. Development125, 3553.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.