238100
CRM1 Inhibitor III
The CRM1 Inhibitor III controls the biological activity of CRM1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
CRM1 Inhibitor III, (Z)-But-2-enedioic acid (4ʹ-bromophenyl)amide (3ʹʹ-chlorophenyl)amide, Chromosome Region Maintenance 1 ProteinInhibitor III, Exportin 1 Inhibitor III, XPO1 Inhibitor III
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=CC(Cl)=C1)/C=C\C(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2