ABT29
Anti-Tensin-3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Tensin-3, Tensin-like SH2 domain-containing protein 1, Tumor endothelial marker 6
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNS3(64759)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tensin-3 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
The calculated molecular weight is 155 kDa, however Tensin-3 has been shown as a ~180 kDa band in western blots (Cui, Y., et al. (2004). Molecular Cancer Research. 2:225–232).
An uncharacterized band appears at ~22 kDa in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human kidney tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1