236005
COX-1 Inhibitor, FR122047
The COX-1 Inhibitor, FR122047, also referenced under CAS 130717-51-0, controls the biological activity of COX-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
COX-1 Inhibitor, FR122047, FR 122047, 1-[(4,5-Bis(4-methoxyphenyl-2-thiazoyl)carbonyl]-4-methylpiperazine, Hydrochloride, 4,5-Bis(4-methoxyphenyl-2-[(1-methylpiperazin-4-yl)carbonyl]thiazole, Hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
1 M HCl: 2 mg/mL
water: 4 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1c4ccc(cc4)OC)c3ccc(cc3)OC)C(=O)N2CCN(CC2)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
chave InChI
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
COX-1, COX-2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ochi, T., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.391, 49.
Tanaka, A., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1189.
Dohi, M., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol.243, 179.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3