235420
Caspase-3 Inhibitor I
The Caspase-3 Inhibitor I, also referenced under CAS 169332-60-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Caspase-3 Inhibitor I, CPP32/Apopain Inhibitor, Ac-DEVD-CHO
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)/t11-,12-,13-,17-/m0/s1
chave InChI
UMBVAPCONCILTL-MRHIQRDNSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Capase-3, capase-6, capase-7, capase-8, capase-10
Embalagem
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotech. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1841.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3