234567M
Concanavalin A, Canavalia ensiformis
Concanavalin A, Canavalia ensiformis, CAS 11028-71-0, is a carbohydrate-binding protein that agglutinates various animal cells. Restores the growth pattern of tumor cells to that of normal cells.
Sinônimo(s):
Concanavalin A, Canavalia ensiformis, Con A, Jack Bean Hemagglutinin
descrição
Merck USA index - 14, 2495
Formulário
lyophilized
potência
≤20 μg/mL lectin agglutination activity (as determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
pI
4.5 - 5.5
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3