234109-M
Colcemid
Cell synchronization agent.
Sinônimo(s):
Colcemid, Demecolcine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystalline powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
chloroform: 10 mg/mL
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3
chave InChI
NNJPGOLRFBJNIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Depolymerizes microtubules and limits microtubule formation.
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kanda, R., et al. 1994. J. Radiat. Res. 35, 41.
Sherwood, S.W., et al. 1994. Exp. Cell Res. 215, 373.
Nishiyama, I., and Fuji, T. 1992. Exp. Cell Res.198, 214.
Spoerri, P.E., and Roisen, F.J. 1992. J. Neurosci. Res.31, 494.