Documentos Principais
230914
Sigma-Aldrich
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity.
Sinônimo(s):
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic, Suc-AAPF-AMC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H39N5O9
Número CAS:
Peso molecular:
661.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
acetonitrile: water (1:1): soluble
fluorescência
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC(=O)[C@@H](Nc3cc4c(cc3)C(=CC(=O)O4)C)Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C34H39N5O9/c1-19-16-30(43)48-27-18-23(11-12-24(19)27)37-25(17-22-8-5-4-6-9-22)32(45)38-33(46)26-10-7-15-39(26)34(47)21(3)36-31(44)20(2)35-28(40)13-14-29(41)42/h4-6,8-9,11-12,16,18,20-21,25-26,37H,7,10,13-15,17H2,1-3H3,(H,35,40)(H,36,44)(H,41,42)(H,38,45,46)/t20-,21-,25-,26-/m0/s1
chave InChI
IGKPQFYMWKQDQS-KCXKOMAXSA-N
Descrição geral
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity (excitation maximum: ~380 nm; emission maximum: ~460 nm).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Chymotrypsin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Irvine, G.B., et al. 1990. Anal. Biochem.185, 304.
Graf, L., et al. 1987. Biochemistry26, 2616.
Oshima, G. 1984. J. Biochem.95, 1131.
Oshima, G. 1983. J. Biochem.94, 1615.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3