208719
ALLN
≥95% (HPLC), solid, calpain inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
ALLN, LLNL, MG 101, Calpain Inhibitor I, Proteasome Inhibitor V
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
ALLN, Cell-permeable inhibitor of calpain I (Ki = 190 nM), calpain II (Ki = 220 nM), cathepsin B (Ki = 150 nM), and cathepsin L (Ki = 500 pM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Calpain-1
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Zhang, L., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 8966.
Milligan, S.A., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys. 335, 388.
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 215, 721.
Squier, M.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 229.
Rami, J., and Kreiglstein, J. 1993. Brain Res.609, 67.
Sherwood, S.W., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci.USA90, 3353.
Vinitsky, A., et al. 1992. Biochemistry31, 9421.
Sasaki, T., et al. 1990. J. Enzyme Inhib. 3, 195.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3