D5946
PD 150606
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2Z)-3-(4-iodophenyl)-2-mercapto-2-Propenoic acid, 3-(4-iodophenyl)-2-mercapto-(Z)-2-propenoic acid
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellowish
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C(S)=C\c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H7IO2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)9(11)12/h1-5,13H,(H,11,12)/b8-5-
chave InChI
DJCVSFWGKYHMKH-YVMONPNESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)