203895
BTS
A potent inhibitor of Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase (IC₅₀ = ~ 5 µM) and reversibly blocks the gliding motility.
Sinônimo(s):
BTS, N-Benzyl- p-toluenesulphonamide, N-Benzyl-p-toluenesulphonamide
descrição
RTECS - XT5490000
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NCc2ccccc2)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
chave InChI
WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3