Documentos Principais
203783
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt
≥98% (HPLC), solid, β-glucuronidase substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt, X-GlcA, X-Gluc, BCIG, BCI-β-D-glucuronide, BCI-glucuro, X-Glucuro, CHA-X-Gluc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26BrClN2O7
Número CAS:
Peso molecular:
521.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Nome do produto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt, Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
soluble (2% in DMF)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis. Useful for a variety of applications, including use in bacterial detection systems (e.g. E. coli).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Jefferson, R.A., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 8447.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1