203695
bpV(phen)
A potent protein phosphotyrosine phosphatase inhibitor and insulin receptor kinase (IRK) activator.
Sinônimo(s):
bpV(phen), Potassium Bisperoxo(1,10-phenanthroline)oxovanadate (V), PTEN Inhibitor I, PTP Inhibitor VIII
Ensaio
≥99% (51V-NMR)
forma
solid
potência
38 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C12H8N2.K.2H2O2.O.V/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;2*1-2;;/h1-8H;;2*1-2H;;/q;+1;;;;
chave InChI
MQPXOTNOFVCXDA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PTEN
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Muzyamba, M.C., et al. 1999. J. Physiol. 517, 421.
Drake, P.G., et al. 1996. Endocrinology137, 4960.
Bevan, A.P., et al. 1995. Am. J. Physiol.268, E60.
Bevan, A.P., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 10784.
Yale, J.F., et al. 1995. Diabetes 44, 1274.
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1