V8639
VO-OHpic trihydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(OC-6-45) Aqua (3-hydroxy-2-pyridinecarboxylato-kapaN1,kapaO2)[3-(hydroxy-kapaO)-2-pyridinecarboxylato(2-)-kapaO2]oxo-vanadate(1-), hydrogen, trihydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
gray
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.Oc1cccnc1C(=O)O[VH]2(=O)OC(=O)c3cccnc3O2
InChI
1S/2C6H5NO3.4H2O.O.V.H/c2*8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10;;;;;;;/h2*1-3,8H,(H,9,10);4*1H2;;;/q;;;;;;;+3;/p-3
chave InChI
QVBVJWFAUFEGMT-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?