SML0884
bpV(HOpic)
≥90% V basis
Sinônimo(s):
Bisperoxovanadium(HOpic), Dipotassium bisperoxo (5-hydroxypyridine-2-carboxyl) oxovanadate (V), K2[VO(O2)2C6H4NO3]
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% V basis
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
faintly yellow to dark yellow
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3