Documentos Principais
SML3854
Sigma-Aldrich
Potassium clavulanate cellulose (1:1)
≥97% (NMR)
Sinônimo(s):
(2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1), Z-(3R,5R)-2-(β-Hydroxyethylidene)clavam-3-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1)
About This Item
Fórmula linear:
(C6H10O5)n
Peso molecular:
237.25
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Clavulanic acid is an orally available and potent mechanism-based β-lactamase inhibitor. In combination with β-lactam antibiotic clavulanic acid can overcome antibiotic resistance in bacteria that produce β-lactamase. Clavulanic acid is produced by Streptomyces clavuligerus.
Orally available and potent mechanism-based β-lactamase inhibitor
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)