203392
(+)-Blebbistatin
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin.
Sinônimo(s):
(+)-Blebbistatin
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
methanol: 1.5 mg/mL
100% DMSO: 100 mg/mL
90% DMSO: 75 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m0/s1
chave InChI
LZAXPYOBKSJSEX-SFHVURJKSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Jacobelli, J., et al. 2004. Nat. Immunol.5, 531.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1