203390
(±)-Blebbistatin
≥97% (HPLC), solid, Myosin II inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
(±)-Blebbistatin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(±)-Blebbistatin, (±)-Blebbistatin, CAS 674289-55-5, is a cell-permeable, selective, and reversible inhibitor of nonmuscle myosin II. Blocks cell blebbing and disrupts cell migration & cytoKinesis in vertebrate cells.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
methanol: 1.5 mg/mL
100% DMSO: 100 mg/mL
90% DMSO: 75 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3
chave InChI
LZAXPYOBKSJSEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ATPase
Embalagem
Reconstituição
Outras notas
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Cheung, A., et al. 2001. Mol. Biol. Cell Suppl.12, 271a.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2