203389
Blebbistatin, Racemic
≥97% (HPLC), liquid, Myosin II inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
InSolutionBlebbistatin, Racemic
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Blebbistatin, Racemic, InSolution, ≥97%, 50 mM in 90% DMSO, reversible inhibitor of nonmuscle myosin II
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ATPase
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Cheung, A., et al. 2001. Mol. Biol. Cell Suppl.12, 271a.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)