Documentos Principais
1.94606
Supelco
Hexane
ACS reagent, specially dried, free of benzene, EMPARTA®
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Nome do produto
Hexano, specially dried; free of benzene, for analysisEMPARTA® ACS
grau
ACS reagent
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPARTA®
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
dilution
(for routine analytical applications)
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C