Documentos Principais
1.93653
Supelco
Iron(III) chloride anhydrous
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Iron(III) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl3Fe
Número CAS:
Peso molecular:
162.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau:
anhydrous
grau
anhydrous
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93653.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1