Documentos Principais
1.93638
Supelco
Cloreto de potássio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium chloride
About This Item
Fórmula linear:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
pf
770 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Pode ser usado no preparo de solução salina tamponada com fosfato e na extração e solubilização de proteínas.
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1