Documentos Principais
1.93610
Supelco
Permanganato de potássio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium permanganate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
KMnO4
Número CAS:
Peso molecular:
158.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352312
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
chave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93610.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3