Documentos Principais
1.93502
Supelco
Hidróxido de sódio
pellets, EMPLURA®
Sinônimo(s):
‘Soda cáustica’
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
grau
laboratory grade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
99%
Formulário
pellets
solid
pH
>14 (20 °C, 100  g/L)
p.e.
1,390 °C/1,013 hPa
pf
318 °C (lit.)
solubilidade
water: 1,090 g/L at 20 °C
densidade
2.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
1.93502.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1