Key Documents
1.93401
Supelco
Ácido clorídrico
~35%, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
~35%
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93401.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93401.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93401.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93401.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1