Key Documents
1.93399
Supelco
Mercury
for analysis EMPARTA®
Sinônimo(s):
Mercury
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Hg
chave InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3