Documentos Principais
1.04401
Supelco
Mercury
EMPLURA®
About This Item
Código UNSPSC:
12141726
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
0.0017 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.6-100.0% (complexometric)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.002% Substances insoluble in nitric acid
p.e.
357 °C/1013 hPa
pf
-39 °C
solubilidade
0.06 mg/L
densidade
13.55 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
20-25°C
Nota de análise
Assay (complexometric):99.6 - 100.0 %
Appearance of solution:passes test
Identity:passes test
Substances insoluble in nitric acid:≤ 0.002 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3