Documentos Principais
1.93270
Supelco
Sodium fluoride
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Sodium fluoride
About This Item
Fórmula linear:
NaF
Número CAS:
Peso molecular:
41.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
pressão de vapor
1.4 mmHg ( 0 °C)
pf
993 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
1.93270.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1