Key Documents
1.93202
Supelco
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
1235.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
chave InChI
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93202.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93202.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1