Key Documents
1.93103
Supelco
Potassium hydroxide pellets
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
grau
ACS reagent
forma
pellets
pH
(alkaline)
solubilidade
water: soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.010%
phosphate, phosphite (as PO43-): 0.0005%
sulfate (SO42-): 0.003%
traços de cátion
Ca: 0.0050%
Fe: 0.010%
Mg: 0.0020%
N: 0.001%
Na: 0.20%
Ni: 0.0010%
heavy metals (as Ag): 0.001%
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
1.93103.0521: 500 kg, Minimum order quantity: 1
1.93103.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93103.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1