190080
AY 9944
A cell-permeable amphiphilic diamine that blocks cholesterol biosynthesis and its esterification.
Sinônimo(s):
AY 9944, trans-1,4- bis(2-Chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane, 2HCl, Shh Signaling Antagonist IV, trans-1,4-bis(2-Chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane, 2HCl, Shh Signaling Antagonist IV
descrição
RTECS - GU7025000
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
water: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Clc1c(cccc1)CNCC2CCC(CC2)CNCc3c(cccc3)Cl.[H+].[H+]
InChI
1S/C22H28Cl2N2.2ClH/c23-21-7-3-1-5-19(21)15-25-13-17-9-11-18(12-10-17)14-26-16-20-6-2-4-8-22(20)24;;/h1-8,17-18,25-26H,9-16H2;2*1H
chave InChI
NRVIEWRSGDDWHP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
7-dehydrocholesterol reductase (δ7-sterol reductase)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Incardona, J.P., et al. 1998. Development125, 3553.
Moebius, F.F., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 1899.
Yoshida, Y. 1985. J. Biochem.98, 1669.
Kraml, M., et al. 1964. Biochem. Biophys. Res. Commun.15, 455.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3