MAB3060
Anti-Paxillin Antibody, clone 349
clone 349, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-AW108311, Anti-AW123232, Anti-Pax
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
349, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse, canine, chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
ELISA
Immunohistochemistry 1:900 in Placenta
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Nota de análise
POSITIVE CONTROL:
For western blot, load 5-10 μg of whole cell lysate prepared from the human epidermoid carcinoma cell line, A431.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1