P1093
Monoclonal Anti-Paxillin antibody produced in mouse
clone PXC-10, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PXC-10, monoclonal
peso molecular
antigen 68-40 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bovine, rat, human, chicken, hamster
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a cultured human cell line extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3