Documentos Principais
189510
Sigma-Aldrich
Autotaxin Inhibitor I, S32826
The Autotaxin Inhibitor I, S32826, also referenced under CAS 1103672-43-0, controls the biological activity of Autotaxin.
Sinônimo(s):
Autotaxin Inhibitor I, S32826, ATX Inhibitor I, (4-(Tetradecanoylamino)benzyl)phosphonic acid disodium, dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H34NNa2O4P · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
477.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 0.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Cc1ccc(cc1)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H36NO4P.2Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-21(23)22-20-16-14-19(15-17-20)18-27(24,25)26;;/h14-17H,2-13,18H2,1H3,(H,22,23)(H2,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
DGRFALMFDGBLCP-UHFFFAOYSA-L
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3