SML3229
LY3000328
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3R,4S)-4-(4-Fluorobenzamido)-6-(4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-yl)chroman-3-yl methylcarbamate, LY 3000328, LY-3000328, N-[(3R,4S)-3,4-Dihydro-3-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-6-[4-(3-oxetanyl)-1-piperazinyl]-2H-1-benzopyran-4-yl]-4-fluorobenzamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(C=C1)=CC=C1F)N[C@H]2C3=CC(N4CCN(C5COC5)CC4)=CC=C3OC[C@@H]2OC(NC)=O
InChI
1S/C25H29FN4O5/c1-27-25(32)35-22-15-34-21-7-6-18(29-8-10-30(11-9-29)19-13-33-14-19)12-20(21)23(22)28-24(31)16-2-4-17(26)5-3-16/h2-7,12,19,22-23H,8-11,13-15H2,1H3,(H,27,32)(H,28,31)/t22-,23-/m0/s1
chave InChI
NDEBZCZEAVMSQF-GOTSBHOMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)