Key Documents
SML0914
Sigma-Aldrich
HA155
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Z)-4-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid, B-[4-[[4-[(Z)-[3-[(4-Fluorophenyl)methyl]-2,4-dioxo-5-thiazolidinylidene]methyl]phenoxy]methyl]phenyl]-boronic acid, HA 155
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H19BFNO5S
Número CAS:
Peso molecular:
463.29
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
HA155 is a potent and selective autotaxin inhibitor, which potently blocks thrombin-induced lysophosphatidic acid (LPA) secretion in platelets.
Outras notas
Light sensitive
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research