189299
ATR/CDK Inhibitor, NU6027
The ATR/CDK Inhibitor, NU6027, also referenced under CAS 220036-08-8, controls the biological activity of ATR/CDK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
ATR/CDK Inhibitor, NU6027, ATR Inhibitor, NU6027, 2,6-diamino-4-cyclohexyl-methyloxy-5-nitroso-pyrimidine, CDK2 Inhibitor, NU6027
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red-purple
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear, blue
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(c(c(n1)OCC2CCCCC2)N=O)N
InChI
1S/C11H17N5O2/c12-9-8(16-17)10(15-11(13)14-9)18-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H4,12,13,14,15)
chave InChI
DGWXOLHKVGDQLN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Arris, C.E, et al. 2000., J Med Chem.43, 2797.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3