178273
Aphidicolin
≥98% (HPLC), solid, DNA polymerase α and δ inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Aphidicolin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Aphidicolin, Aphidicolin, CAS 38966-21-1, is a cell-permeable antibiotic that acts as a cell synchronization agent. Blocks the cell cycle at early S-phase.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 727
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([C@H]2C[C@@]3([C@@]4([C@H]([C@@]([C@@H](CC4)O)(CO)C)CC[C@H]3C2)C)CC1)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNA polymerase α, DNA polymerase δ
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Poluha, W., et al. 1995. Oncogene 10, 185.
Urbani, L., et al. 1995. Exp. Cell Res. 219, 159.
Schimke, R.T., et al. 1994. Philos. Trans. R. Soc. London. B. Biol. Sci.345, 311.
Kuwakado, K., et al. 1993. Biochem. Pharmacol. 46, 1909.
Hubermann, J.A. 1981. Cell23, 647.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3