Key Documents
1.73635
Supelco
Move DC Hand-held Colorimeter
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
product name
Move DC,
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move DC
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O colorímetro Spectroquant Move Cl2/O3/ClO2/CyA/pH móvel é adequado para a detecção de cinco parâmetros essenciais de análise de água: cloro, ozônio, dióxido de cloro, ácido cianúrico e pH. Este instrumento prático, que funciona à bateria, conta com um estojo para transporte e é destinado ao trabalho em processo e de campo.
Spectroquant®
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Reference Standard traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
Supelco
1.19301
Reference Standard
Ozone Test colorimetric, 0.007-0.20 mg/L (O3), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.18755
Ozone Test
Prove 300 suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
Supelco
173017
Prove 300
Prove 600 suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
Supelco
173018
Prove 600
Chlorine Test photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00602
Chlorine Test