Documentos Principais
1.19302
Supelco
Verification Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
for Spectroquant® Move 100 Colorimeter and Spectroquant Multy Colorimeter
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
26 °C