Documentos Principais
1.19301
Supelco
Reference Standard
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Agency
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
Nível de qualidade
linha de produto
Spectroquant®
analito(s) específico(s)
ozone
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move DC
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
for chlorine, chlorine dioxide, ozone Spectroquant®
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1