164606
Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor
The Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor controls the biological activity of Aminopeptidase N/CD13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor, 4-tert-butylphenyl hydrogen 1-aminopropylphosphonate
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL (Only partially soluble)
water: 1 mg/mL (only partially soluble)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2