5.30613
IRAP Inhibitor, HFI-419
Sinônimo(s):
IRAP Inhibitor, HFI-419, (±)-Ethyl-2-acetamido-7-hydroxy-4-(pyridin-3-yl)-4H-chromene-3-carboxylate, HFI419, Insulin-Regulated Aminopeptidase Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=C(OC2=C(C1C3=CN=CC=C3)C=CC(=C2)O)NC(=O)C
InChI
1S/C19H18N2O5/c1-3-25-19(24)17-16(12-5-4-8-20-10-12)14-7-6-13(23)9-15(14)26-18(17)21-11(2)22/h4-10,16,23H,3H2,1-2H3,(H,21,22)
chave InChI
GGBHINRNYAAYMX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
IRAP
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Albiston, A.L., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.164, 37.
Albiston, A.L., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 600.
Albiston, A.L., et al. 2008. FASEB J.22, 4209.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3