16-218
Anti-Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Cy5 conjugate
clone 3H11, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY5 conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H11, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
is labeled with Cy5.5 NHS ester (Cy5) and validated in IF, WB.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Acid extracts from colcemid treated HeLa cells (lane 2)
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2