Documentos Principais
1.50646
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 µm)
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Purospher®STAR RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped) (2 µm) Hibar® HR 50-2.1, L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
17% Carbon loading
Parâmetros
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
área da superfície
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
Faixa de pH operacional
1.5-10.5
aplicação(ões)
PFAS testing
técnica de separação
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
As colunas para UHPLC endcapped de 2 µm Purospher® STAR RP-18 foram projetadas para uso em aplicações e instrumentos de UHPLC, proporcionando resolução total de UHPLC e a mais alta eficiência de separação a uma pressão máxima de 1.000 bar.As colunas de UHPLC Purospher® STAR RP-18 endcapped de 2 µm permitem a separação de compostos quelantes básicos, neutros e metálicos com fases móveis simples e excelente simetria de pico. Elas são baseadas em partículas de sílica totalmente porosas e ultrapuras (Tipo B). Essas colunas oferecem uma excelente estabilidade de pH 1,5 a 10,5 em uma ampla faixa de variação de temperatura e adequação para até 100% de fases móveis aquosas. Além disso, elas demonstram as melhores características de retenção em todas as rodadas, conforme comprovado pelo teste de Tanaka. A Purospher® STAR RP-18 endcapped, 2 µm Hibar® HR 50-2.1 é uma coluna UHPLC pronta para uso adequada para ser conectada a qualquer sistema UHPLC, proporcionando uma estabilidade de pressão de 1000 bar.A dimensão da coluna de 50 mm de comprimento x 2,1 mm de diâmetro interno é a escolha ideal para a separação de amostras complexas em UHPLC de alto rendimento, permitindo uma economia significativa de solvente e maior sensibilidade.Saiba mais sobre as colunas Purospher® STAR HPLC e UHPLCSaiba mais sobre o portfólio de colunas de HPLC Supelco e o desenvolvimento de métodos:Brochura: Guia de seleção da coluna de HPLC e UHPLCBrochura: Um Guia prático para HPLC - Guia de desenvolvimento de método
Aplicação
Destinada a ser utilizada na separação das aflatoxinas, aldeídos, alcaloides, antibióticos, catecolaminas, explosivos, oligonucleotídeos, ésteres, vitaminas solúveis em gordura, lipídios, ácidos graxos, flavonoides, cetonas, nitrosaminas, nucleotídeos, PAHs, PCBs, peptídeos, pesticidas, fenóis, ftalatos, conservantes, esteroides, esteroides metabolizados, sulfonamidas, adoçantes e vitaminas solúveis em água.
Características e benefícios
  • Sílica ultra pura (99,999%) para excelente simetria de pico
  • Alta eficiência de separação
  • Resultados reprodutíveis de execução a execução e lote a lote
  • O melhor desempenho completo de acordo com Tanaka
  • Excelente estabilidade do pH 1,5 a 10,5
  • Sem colapso de fase ao usar fases móveis altamente aquosas
  • Boa adequação para aplicações de LC-MS
Nota de análise
Pressão: ≤ 140 bar
Placas teóricas (N/m) (1,2-benzantraceno): ≥ 170000
Simetria (1,2-benzantraceno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (1,2-benzantraceno): 8,5-11,5
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).