Documentos Principais
1.50470
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm)
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Purospher® STAR RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped), (3 µm) Hibar® RT 150-4.6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
17% Carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
Faixa de pH operacional
1.5-10.5
técnica de separação
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
As colunas de HPLC Purospher® STAR RP-18 com endcapping de 3 µm são projetadas para uso universal e permitem a separação de compostos quelantes básicos, neutros e metálicos com fases móveis simples e excelente simetria de pico. Elas são baseadas em partículas de sílica totalmente porosas e ultrapuras (Tipo B). Essas colunas oferecem uma excelente estabilidade de pH 1,5 a 10,5 em uma ampla faixa de variação de temperatura e adequação para até 100% de fases móveis aquosas. Além disso, elas demonstram as melhores características de retenção em todas as rodadas, conforme comprovado pelo teste de Tanaka. Graças a essas características, as colunas de HPLC Purospher® STAR RP-18 com endcapping de 3 µm permitem flexibilidade máxima para usar as melhores condições cromatográficas para qualquer separação, incluindo a fase reversa.Purospher® STAR RP-18 endcapped, 3 µm Hibar® RT 150-4.6 é uma coluna de aço inoxidável pronta para uso, adequada para conexão com qualquer sistema HPLC.A dimensão da coluna de 150 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno é a escolha ideal para a separação por HPLC de alta resolução de amostras complexas.A coluna de guarda recomendada é a Purospher® STAR RP-18 com endcapping (5 µm) LiChroCART 4-4 código de peça 1.50250.0001. Para conexão direta com colunas Hibar® RT, pode ser usado o suporte pré-coluna para 4-4 cartuchos LiChroCART, código de peça 1.51487.0001.O item 1.50470.1003 é um kit de validação contendo 3 colunas de HPLC® Purospher STAR RP-18 endcapped, 3 µm Hibar® RT 250-4.6 de 3 lotes de material de base diferentes.Saiba mais sobre as colunas Purospher® STAR HPLC e UHPLCSaiba mais sobre o portfólio de colunas de HPLC Supelco e o desenvolvimento de métodos:Brochura: Guia de seleção da coluna de HPLC e UHPLCBrochura: Um Guia prático para HPLC - Guia de desenvolvimento de método
Aplicação
Destinada a ser utilizada na separação das aflatoxinas, aldeídos, alcaloides, antibióticos, catecolaminas, explosivos, oligonucleotídeos, ésteres, vitaminas solúveis em gordura, lipídios, ácidos graxos, flavonoides, cetonas, nitrosaminas, nucleotídeos, PAHs, PCBs, peptídeos, pesticidas, fenóis, ftalatos, conservantes, esteroides, esteroides metabolizados, sulfonamidas, adoçantes e vitaminas solúveis em água.
Características e benefícios
  • Sílica ultra pura (99,999%) para excelente simetria de pico
  • Alta eficiência de separação
  • Resultados reprodutíveis de execução a execução e lote a lote
  • O melhor desempenho completo de acordo com Tanaka
  • Excelente estabilidade do pH 1,5 a 10,5
  • Sem colapso de fase ao usar fases móveis altamente aquosas
  • Boa adequação para aplicações de LC-MS
Nota de análise
Pressão: ≤ 180 bar
Pratos teóricos (N/m) (antraceno): ≥ 120000
Simetria (antraceno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (antraceno): 4,0-6,0
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany