Documentos Principais
1.50174
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
LiChroCART 250-4, column L × I.D. 25 cm × 4 mm
Parâmetros
250 bar pressure
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
Descrição geral
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Armazenamento e estabilidade
Storage temperature: no restrictions.
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany