1.46805
Fluid A
ready-to-use, bottle volume 250 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Fluid A for Sterility Testing, Rinse Fluid, Rinsing Solution Fluid A, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP (71)
descrição
For rinsing and dilution
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
pkg of 250 mL (in 250 mL bottles with screw cap and 3 loci)
bottle of
técnica(s)
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
capacidade do frasco
250 mL
volume do frasco
250 mL , filling volume
pH
6.9-7.3
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1