1.46488
Líquido A
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, Yellow screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Sinônimo(s):
Fluid A acc. USP, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type Yellow screw cap with septum and protector
ready-to-use
embalagem
pack of 6 bottles
capacidade do frasco
500 mL
bottle filling volume
500 mL
capacidade
500 mL
pH
7.1
aplicação(ões)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1