1.46616
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 135 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
CASO, CASO Broth, Casein Soya Broth, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soy Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
Características
closure type white screw cap for wide neck
ready-to-use
embalagem
box of 6 bottles
capacidade do frasco
275 mL
bottle filling volume
135 mL
capacidade
275 mL
pH
7.3±0.2
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
The medium is supplemented with peptones from casein and soymeal to provide an enhanced carbon source, which promotes the growth of the microbes present in the test sample.
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2